Merck
SY3H98B97281
Synthonix Corporation
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H7N3/c8-7-5-6-3-1-2-4-10(6)9-7/h1-5H,(H2,8,9)
InChI Key
GHTCDIMLJVTPEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74842.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74842.html