Merck
SY3H98B971F3
Synthonix Corporation
2-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.17
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-5)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
XIGSLVIYSSSYNA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73951.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73951.html