Merck
SY3H97AC6911
Synthonix Corporation
Methyl 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)5-2-3-6(9)8-4-5/h2-4H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
JTVVPKLHKMKWNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7692.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7692.html