Merck
SY3H95ECD9B0
Synthonix Corporation
3-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.12
MDL番号:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)6-12-4-5-3-11-1-2-13(5)6/h1-4H
InChI Key
KXHWOUDLBWTSJR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15526.html