Merck
SY3H95ECD6AB
Synthonix Corporation
2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.37
MDL番号:
Iupac Name
(E)-2-benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide
Inchi Code
1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22)/b17-13+
InChI Key
SMUFHBOCNIUNPT-GHRIWEEISA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/59400.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59400.html