Merck
SY3H94E1CBCD
Synthonix Corporation
8-Oxa-5-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
344.41
MDL番号:
Iupac Name
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-2-7(3-1)6-9-5-4-8-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
PCPDSHLMSFXNEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73300.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73300.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)