Merck
SY3H7CF2B44B
Synthonix Corporation
6-(Trifluoromethyl)chroman-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.16
MDL番号:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)6-1-2-9-7(5-6)8(14)3-4-15-9/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
JHBAJYJJIHZGDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63756.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63756.html