Merck
SY3H7CF29142
Synthonix Corporation
4,4'-Dibromo-3,3'-bithiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
324.06
MDL番号:
Iupac Name
4,4'-dibromo-3,3'-bithiophene
Inchi Code
1S/C8H4Br2S2/c9-7-3-11-1-5(7)6-2-12-4-8(6)10/h1-4H
InChI Key
QAVREGJMFYCNKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63942.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63942.html