Merck
SY3H7CF29136
Synthonix Corporation
4-(Difluoromethyl)pyrimidine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.11
MDL番号:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)pyrimidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H3F2N3/c7-6(8)4-1-2-10-5(3-9)11-4/h1-2,6H
InChI Key
VBGDEFRFUQRWLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63824.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63824.html