Merck
SY3H7CF28F5E
Synthonix Corporation
(S)-benzyl 2-((S)-2-((S)-2-amino-4-phenylbutanamido)-4-methylpentanamido)-3-phenylpropanoate 2,2,2-trifluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
643.7
MDL番号:
Iupac Name
benzyl ((S)-2-amino-4-phenylbutanoyl)-L-leucyl-L-phenylalaninate 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C32H39N3O4.C2HF3O2/c1-23(2)20-28(34-30(36)27(33)19-18-24-12-6-3-7-13-24)31(37)35-29(21-25-14-8-4-9-15-25)32(38)39-22-26-16-10-5-11-17-26;3-2(4,5)1(6)7/h3-17,23,27-29H,18-22,33H2,1-2H3,(H,34,36)(H,35,37);(H,6,7)/t27-,28-,29-;/m0./s1
InChI Key
QIXVEBLWELMLGM-BJRQXHFHSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66957.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66957.html