Merck
SY3H6E4158F2
Synthonix Corporation
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.11
MDL番号:
Iupac Name
3-nitro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H4F3N3O2/c7-6(8,9)3-1-4(12(13)14)5(10)11-2-3/h1-2H,(H2,10,11)
InChI Key
LHUVKANNSWTRJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63255.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63255.html