Merck
SY3H6E415892
Synthonix Corporation
(2S)-1-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.3
MDL番号:
Iupac Name
(2S)-1-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]acetyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H20N2O5/c1-12(2,3)19-11(18)13-7-9(15)14-6-4-5-8(14)10(16)17/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
InChI Key
CMSBRKBRYYDCFQ-QMMMGPOBSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69223.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69223.html