Merck
SY3H6E4149B7
Synthonix Corporation
3-(2-methoxyphenyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.25
MDL番号:
Iupac Name
2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-3-2-7-13(14)12-6-4-5-11(9-12)10-15/h2-10H,1H3
InChI Key
OIJZSURASXVTDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62097.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62097.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)