Merck
SY3H6E41482F
Synthonix Corporation
N1-(Imidazo[1,2-a]pyrazin-8-yl)ethane-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.21
MDL番号:
Iupac Name
N1-(imidazo[1,2-a]pyrazin-8-yl)ethane-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C8H11N5/c9-1-2-10-7-8-12-4-6-13(8)5-3-11-7/h3-6H,1-2,9H2,(H,10,11)
InChI Key
WFVQIVSNTFJRQC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62551.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62551.html