Merck
SY3H6E412352
Synthonix Corporation
2,2-Dimethyl-1-(2-thioxothiazolidin-3-yl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.33
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,2-dimethylpropanoyl)-1,3-thiazolidine-2-thione
Inchi Code
1S/C8H13NOS2/c1-8(2,3)6(10)9-4-5-12-7(9)11/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
QPFBZLPXTOTDIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65291.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/65291.html