Merck
SY3H6E41225B
Synthonix Corporation
2,3-Diaminofluorene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.25
MDL番号:
Iupac Name
9H-fluorene-2,3-diamine
Inchi Code
1S/C13H12N2/c14-12-6-9-5-8-3-1-2-4-10(8)11(9)7-13(12)15/h1-4,6-7H,5,14-15H2
InChI Key
QSXMQNGXARGLSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63081.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63081.html