Merck
SY3H6E41132F
Synthonix Corporation
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.63
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopentylacetamide
Inchi Code
1S/C7H12ClNO/c8-5-7(10)9-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2,(H,9,10)
InChI Key
SQWLIYWNXLKVGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64668.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64668.html