Merck
SY3H6E411326
Synthonix Corporation
(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.39
MDL番号:
Iupac Name
(5-chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BClO4/c9-4-1-2-5-7(13-3-12-5)6(4)8(10)11/h1-2,10-11H,3H2
InChI Key
OJUBGVPJUUYQRE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64592.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64592.html