Merck
SY3H6E411300
Synthonix Corporation
5-Chloro-N-methyl-3-nitropyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.59
MDL番号:
Iupac Name
N-(5-chloro-3-nitro-2-pyridinyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O2/c1-8-6-5(10(11)12)2-4(7)3-9-6/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
SYQICYDWDKINOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63218.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63218.html