Merck
SY3H6E410F87
Synthonix Corporation
5-tert-Butyl 1-ethyl 3-amino-6,6-dimethylpyrrolo[3,4-c]pyrazole-1,5(4H,6H)-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
324.38
MDL番号:
Iupac Name
5-(tert-butyl) 1-ethyl 3-amino-6,6-dimethyl-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-1,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H24N4O4/c1-7-22-13(21)19-10-9(11(16)17-19)8-18(15(10,5)6)12(20)23-14(2,3)4/h7-8H2,1-6H3,(H2,16,17)
InChI Key
IJRZSSYHHCGXMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66567.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66567.html