Merck
SY3H6E40FAD9
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.44
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFNO2/c7-3-1-6(10(11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H
InChI Key
YVDJBLFLBBBGMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62752.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62752.html