Merck
SY3H6E40F010
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{4-hydroxybicyclo[2.2.2]octan-1-yl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (4-hydroxybicyclo[2.2.2]octan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H23NO3/c1-11(2,3)17-10(15)14-12-4-7-13(16,8-5-12)9-6-12/h16H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
MSWXCWNGGPGPDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/18035.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/18035.html