Merck
SY3H6E40EEC0
Synthonix Corporation
(S)-2-Amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.09
MDL番号:
Iupac Name
(2S)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI Key
PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68143.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68143.html