Merck
SY3H5815F8B8
Synthonix Corporation
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.13
MDL番号:
Iupac Name
(3-fluoro-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-6-4-9-2-1-5(6)3-8/h1-2,4H,3,8H2
InChI Key
YPJQSIDUEOBFTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/9408.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9408.html