Merck
SY3H5815F501
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.02
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-2-4(7(13)14)1-5(3-6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI Key
AMZBKZQMAZWIJM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/23070.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/23070.html