Merck
SY3H580D8A5E
Synthonix Corporation
cis-1,3-dihydroxycyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.12
MDL番号:
Iupac Name
(1s,3s)-1,3-dihydroxycyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8O4/c6-3-1-5(9,2-3)4(7)8/h3,6,9H,1-2H2,(H,7,8)/t3-,5+
InChI Key
DRHHIKAKVKYIQN-YUOXXFAHSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59963.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59963.html