Merck
SY3H3D681C9D
Synthonix Corporation
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c13-11(14)9-4-3-5-10(8-9)12-6-1-2-7-12/h3-5,8H,1-2,6-7H2,(H,13,14)
InChI Key
HRVWGEKZONYEMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54644.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/54644.html