Merck
SY3H3D681AF4
Synthonix Corporation
1-Pentylpiperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.19
MDL番号:
Iupac Name
1-pentylpiperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2.2ClH/c1-2-3-4-7-11-8-5-10-6-9-11;;/h10H,2-9H2,1H3;2*1H
InChI Key
IQTCCBMBEVJUTH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/52260.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52260.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)