Merck
SY3H3D67FE8B
Synthonix Corporation
Methyl 3-(chlorosulfonyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.66
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(chlorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO4S/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
SQIBNKUEUWGZBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow-brown solid
Product Link
https://synthonix.com/48703.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/48703.html