Merck
SY3H3D67CEFA
Synthonix Corporation
(2R)-3-(3,5-difluorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.29
MDL番号:
Iupac Name
(2R)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C14H17F2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-9(15)7-10(16)5-8/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
InChI Key
CZBNUDVCRKSYDG-LLVKDONJSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/57759.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57759.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)