Merck
SY3H3D67BAAF
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-2-chloro-6-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.37
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dibromo-2-chloro-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H4Br2ClN/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h2H,1H3
InChI Key
AYZAQZJMQIXSLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/42188.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42188.html