Merck
SY3H3D67B9B6
Synthonix Corporation
2,6-Difluoropyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.1
MDL番号:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4F2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
InChI Key
OWXBXLGJIFPPMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40746.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40746.html