Merck
SY3H3D67B971
Synthonix Corporation
2,4-Difluoro-5-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.08
MDL番号:
Iupac Name
2,4-difluoro-5-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2F2N2O2/c6-3-1-5(7)8-2-4(3)9(10)11/h1-2H
InChI Key
OLPMWQXRTRVQRS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40481.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40481.html