Merck
SY3H3D679120
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.34
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-nitro-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)11-4-5-12(15-10-11)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChI Key
SUWKOEMQNOBJEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57894.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57894.html