Merck
SY3H3D677B45
Synthonix Corporation
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.03
MDL番号:
Iupac Name
4-(bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11,12)13/h1-3H,4H2
InChI Key
JVQDTRQMKZMBAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47533.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47533.html