Merck
SY3H3D6771F5
Synthonix Corporation
1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
335.34
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H
InChI Key
IKJUIUCZEXVZMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/41648.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41648.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)