Merck
SY3H3D676C26
Synthonix Corporation
5-Acetyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.75
MDL番号:
Iupac Name
5-acetyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Inchi Code
1S/C16H14ClNO/c1-11(19)18-15-5-3-2-4-12(15)6-7-13-8-9-14(17)10-16(13)18/h2-5,8-10H,6-7H2,1H3
InChI Key
NMZOSOMVILZBJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58634.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58634.html