Merck
SY3H3249FAF5
Synthonix Corporation
(2,3,5-Trifluorophenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.13
MDL番号:
Iupac Name
2,3,5-trifluorobenzylamine
Inchi Code
1S/C7H6F3N/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-2H,3,11H2
InChI Key
VBSZVHOYRNCVSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/38161.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38161.html