Merck
SY3H3249F101
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-aminoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl aminoacetate
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
InChI Key
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38454.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/38454.html