Merck
SY3H315B116B
Synthonix Corporation
5-Isopropoxy-1H-pyrazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
Iupac Name
5-isopropoxy-1H-pyrazol-3-ylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3O/c1-4(2)10-6-3-5(7)8-9-6/h3-4H,1-2H3,(H3,7,8,9)
InChI Key
BAYGRDORJOSALU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/37376.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37376.html