Merck
SY3H315B10BF
Synthonix Corporation
Ethyl 4-(4-bromophenyl)butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.15
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-(4-bromophenyl)butanoate
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c1-2-15-12(14)5-3-4-10-6-8-11(13)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
InChI Key
KCLNIIVASYXCES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/37053.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37053.html