Merck
SY3H315B0FFD
Synthonix Corporation
3-Cyano-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.1
MDL番号:
Iupac Name
3-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3N3O2/c6-2-3-1-4(5(9)10)8-7-3/h1H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
NTSMOUACTOCHOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37661.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37661.html