Merck
SY3H315B0EC2
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-bromopicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.11
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)8-7(11)5-4-6-12-8/h4-6H,1-3H3
InChI Key
BQXZWVWSJGWASF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37114.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/37114.html