Merck
SY3H315B0E9A
Synthonix Corporation
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.12
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylamine
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6,10H,1-3,12H2
InChI Key
PHUSWQSCHYYQQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36947.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36947.html