Merck
SY3H315B0E87
Synthonix Corporation
6-Bromo-3-methoxypyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.04
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-3-methoxy-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
VGGUXXXEJBQZHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Pale-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/36893.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36893.html