Merck
SY3H3045296D
Synthonix Corporation
4-(Oxetan-3-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-oxetanyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H11NO/c10-9-3-1-7(2-4-9)8-5-11-6-8/h1-4,8H,5-6,10H2
InChI Key
FPKSWQFAXUXUJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/17674.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/17674.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)