Merck
SY3H304528F4
Synthonix Corporation
2,4-Dibromo-5-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.92
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dibromo-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5Br2N/c1-4-3-9-6(8)2-5(4)7/h2-3H,1H3
InChI Key
JCITVZBBBIRQER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/32049.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32049.html