Merck
SY3514242303
Synthonix Corporation
(4aR,7aS)-rel-hexahydro-2H-[1,4]dioxino[2,3-c]pyrrole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
Iupac Name
(4aR,7aS)-hexahydro-5H-[1,4]dioxino[2,3-c]pyrrole hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-,6+;
InChI Key
SNMOUDJYJUGNLH-KNCHESJLSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29914.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29914.html