Merck
SY3514242132
Synthonix Corporation
tert-butyl N-(1-ethylcyclopropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-ethylcyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-5-10(6-7-10)11-8(12)13-9(2,3)4/h5-7H2,1-4H3,(H,11,12)
InChI Key
HJCUGNASXQFIGX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29638.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29638.html