Merck
SY3465084718
Synthonix Corporation
ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.6
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-7(11)6-9-3-5(8)4-10-6/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
XKLJHMDAGGXAMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/17739.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/17739.html